Tisk…
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9002-500G C9002-100G C9002-1KG C9002-25G
SIALC9002-500GEA 7110 CZK
SIALC9002-500G SIALC9002-100G SIALC9002-1KG SIALC9002-25G
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát
Vzorec: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Bod tání: 77…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149977
CAS číslo: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02041