Tisk…
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát 96.0-101.0%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
226991000 226995000 226990025
ACRO226991000EA 1840 CZK
ACRO226991000 ACRO226995000 ACRO226990025
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát 96.0-101.0%
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát
Vzorec: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Bod tání: 80…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149977
CAS číslo: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02041
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 %
Titration 96.0 to 101.0 %