Tisk…
Methylene blue hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
66720-100G 66720-25G 66720-500G
SIAL66720-100GEA 5630 CZK
SIAL66720-100G SIAL66720-25G SIAL66720-500G
Methylene blue hydrate, Sigma-Aldrich®
Methylene blue hydrate
Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
MDL Number: MFCD00150006
CAS číslo: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2