Methylene blue hydrate, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
414251000
414255000
414250025
ACRO414251000EA
2200
CZK
ACRO414251000
ACRO414255000
ACRO414250025
Methylene blue hydrate, pure
Methylene blue hydrate
Vzorec:
C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O MW: 337.87 Bod tání: 100…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150006 CAS číslo: 122965-43-9 EINECS: 200-515-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤22 % |
Titration with TiCl3 | ≥70 % |