Síran železitý hydrát 21-23% (Fe basis), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ferric Persulphate, Diiron trissulphate hydrate, Ferric sulphate hydrate
31235-25KG
31235-1KG
31235-500G
31235-6X1KG
31235-25KGEA
24990
CZK
31235-25KG
31235-1KG
31235-500G
31235-6X1KG
Síran železitý hydrát 21-23% (Fe basis), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Síran železitý hydrát
Vzorec:
Fe₂(SO₄)₃·xH₂O Hustota: 3,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011007 CAS číslo: 15244-10-7 EINECS: 233-072-9 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,04065 |
Výsledky specifikačního testu
Assay of Fe | 21 - 23 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.01 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Copper (Cu) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe 2⁺) | Max. 0.02 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.02 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.003 % |