Tisk…
Síran železitý hydrát, Reagent Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ferric Persulphate, Diiron trissulphate hydrate, Ferric sulphate hydrate
33316.A7 33316.30 33316.A1
33316.A7EA 13110 CZK
33316.A7 33316.30 33316.A1
Síran železitý hydrát, Reagent Grade
Síran železitý hydrát
CAS No.: 15244-10-7 Molecular Formula: Fe2(SO4)3.xH2O Formula Weight: 399.87(anhy) Physical Form: Granular/Powder Density: 2.0-2.1 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Grayish white Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00011007
Vzorec: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 417.9
Hustota: 3.1
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149714
CAS číslo: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065