Tisk…
1-Iodooctane 98% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Octyl iodide
412461000 412465000
ACRO412461000EA 2980 CZK
ACRO412461000 ACRO412465000
1-Iodooctane 98% stabilised
1-Iodooctane
Vzorec: C₈H₁₇I
Bod varu: 225…226 °C (760 mmHg)
Bod tání: 46…45 °C
Hustota: 1,33 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001105
CAS číslo: 629-27-6
EINECS: 211-084-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4868 to 1.4888 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)