Tisk…
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 50 ppm
L15459.AE L15459.AU L15459.0F
L15459.AEEA 1030 CZK
L15459.AE L15459.AU L15459.0F
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát ≥99% stabilizovaný
2-Methoxy-1-methylethyl-acetát
Stabilized with 50 ppm BHT
Purity: 99% CAS No.: 108-65-6 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4020 Odour: Ester-like pH: 4 Melting Point: -67° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1751656 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00038500
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Bod varu: 145…146 °C
Bod tání: –67 °C
Hustota: 0,968
Bod vzplanutí: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038500
CAS číslo: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3,III