Tisk…
Nickel(II) perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
309338-100G 309338-5G
SIAL309338-100GEA 1820 CZK
SIAL309338-100G SIAL309338-5G
Nickel(II) perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Vzorec: Cl₂NiO₈·6H₂O
MW: 365.68
Bod tání: 140
MDL Number: MFCD00149804
CAS číslo: 13520-61-1
EINECS: 237-124-1
UN: 1481
ADR: 5.1 II