Tisk…
Cobalt(II) bromide hydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cobalt dibromide hydrate, Cobaltous bromide hydrate
318541000 318545000
ACRO318541000EA 5190 CZK
ACRO318541000 ACRO318545000
Cobalt(II) bromide hydrate
Cobalt(II) bromide hydrate
Vzorec: Br₂Co·H₂O
MW: 236.76
Hustota: 2.46
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150208
CAS číslo: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Violet Crystals
Titration Argentometric 17.0 to 20.3 % (Co)
Water 24.7 to 36.5 %