Tisk…
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
380679-10G 380679-50G
SIAL380679-10GEA 3830 CZK
SIAL380679-10G SIAL380679-50G
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Vzorec: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249,25 g/mol
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149896
CAS číslo: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III