Tisk…

Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

346462-100G 346462-500G
SIAL346462-100GEA 3380 CZK
SIAL346462-100G SIAL346462-500G
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Vzorec: N₂O₇Zr·H₂O
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149896
CAS číslo: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR