Tisk…
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
243493-100G 243493-500G 243493-5G
SIAL243493-100GEA 3770 CZK
SIAL243493-100G SIAL243493-500G SIAL243493-5G
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Vzorec: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249.25
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149896
CAS číslo: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1 III