Mléčnan L(+)-vápenatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8356-1KG
C8356-250G
C8356-500G
SIALC8356-1KGEA
0
CZK
SIALC8356-1KG
SIALC8356-250G
SIALC8356-500G
Mléčnan L(+)-vápenatý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Mléčnan L(+)-vápenatý pentahydrát
Vzorec:
C₆H₁₀CaO₆·5H₂O Bod tání: 240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150344 CAS číslo: 5743-47-5 EINECS: 248-953-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...