Tisk…
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
43224.22 43224.14 43224.36
43224.22EA 10020 CZK
43224.22 43224.14 43224.36
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát ≥99.9% (metals basis)
Dusičnan-oxid zirkoničitý hydrát
Purity: 99.9% CAS No.: 14985-18-3 Molecular Formula: ZrO(NO3)2.xH2O Formula Weight: 231.23(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149896
Vzorec: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249.25
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149896
CAS číslo: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1 III