Tisk…
Chlorid-oxid zirkoničitý oktahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate, Zirconium dichloride oxide octahydrate, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
A12342.0E A12342.22 A12342.36
A12342.0EEA 37340 CZK
A12342.0E A12342.22 A12342.36
Chlorid-oxid zirkoničitý oktahydrát ≥98%
Chlorid-oxid zirkoničitý oktahydrát
Purity: 98% CAS No.: 13520-92-8 Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O Formula Weight: 322.25 (178.13anhy) Odour: Acidic Melting Point: 150° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149898
Vzorec: Cl₂OZr·8H₂O
MW: 322.25
Bod tání: 150 °C (rozkl.)
Hustota: 1.91
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149898
CAS číslo: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 14,10184