Tisk…
Chlorid-oxid zirkoničitý oktahydrát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate, Zirconium dichloride oxide octahydrate, Zirconium(IV) oxychloride octahydrate
208370050 208371000 208375000
ACRO208370050EA 1310 CZK
ACRO208370050 ACRO208371000 ACRO208375000
Chlorid-oxid zirkoničitý oktahydrát 98%
Chlorid-oxid zirkoničitý oktahydrát
Vzorec: Cl₂OZr·8H₂O
Bod tání: > 150 °C
Hustota: 1,91 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149898
CAS číslo: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water 42 to 50 %
Solubility (10% in water) Clear to slightly hazy solution