Tisk…
L(+)-Lysine monohydrate
Dodavatel: PanReac AppliChem
A1342.0250 A1342.0100
A1342.0250EA 11760 CZK
A1342.0250 A1342.0100
L(+)-Lysine monohydrate
L(+)-Lysine monohydrate
Vzorec: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Bod tání: 225 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151035
CAS číslo: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2