Tisk…
Zinc perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
401439-100G 401439-500G
SIAL401439-100GEA 1260 CZK
SIAL401439-100G SIAL401439-500G
Zinc perchlorate hexahydrate, Sigma-Aldrich®
Zinc perchlorate hexahydrate
Vzorec: Cl₂O₈Zn·6H₂O
MW: 372.38
Bod tání: 106
Hustota: 2.25 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150370
CAS číslo: 10025-64-6
EINECS: 237-122-0
UN: 1481
ADR: 5.1 II