Tisk…
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
693057-100MG 693057-500MG
SIAL693057-100MGEA 555 CZK
SIAL693057-100MG SIAL693057-500MG
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622.69
Bod tání: 241…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010805
CAS číslo: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223