Tisk…
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
693065-100MG 693065-500MG
SIAL693065-100MGEA 836 CZK
SIAL693065-100MG SIAL693065-500MG
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
Bod tání: 239…242 °C
MDL Number: MFCD00010805
CAS číslo: 76189-55-4
Merck Index: 13,01223