(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
M-Clarity™ quality level = MQ200
237744-1G
237744-5G
SIAL237744-1GEA
3820
CZK
SIAL237744-1G
SIAL237744-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ MW: 132,16 g/mol Bod varu: 82 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0704 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00063239 CAS číslo: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Merck Index: 12,05232 |