Tisk…
Cerium(III) sulphate octahydrate 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
192790500 192792500
ACRO192790500EA 6110 CZK
ACRO192790500 ACRO192792500
Cerium(III) sulphate octahydrate 99.99% (trace metals basis)
Cerium(III) sulphate octahydrate
Vzorec: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
MW: 712,54 g/mol
MDL Number: MFCD00149641
CAS číslo: 10450-59-6
EINECS: 236-644-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Assay 38.0 to 40.5 % (Ce)
Total trace metal impurities ≤0.01 %