Tisk…
Dusičnan ytterbitý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
217220-25G 217220-5G
SIAL217220-25GEA 12520 CZK
SIAL217220-25G SIAL217220-5G
Dusičnan ytterbitý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan ytterbitý pentahydrát
Vzorec: N₃O₉Yb·5H₂O
MDL Number: MFCD00149883
CAS číslo: 35725-34-9
EINECS: 237-384-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III