(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
B24488.04
B24488.09
B24488.04EA
1610
CZK
B24488.04
B24488.09
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ Bod varu: 82…83 °C (14 mmHg) Hustota: 1,066 Bod vzplanutí: 80 °C (176 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00063239 CAS číslo: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Merck Index: 14,5213 |