(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
218070050
218070250
ACRO218070050EA
3100
CZK
ACRO218070050
ACRO218070250
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 Bod varu: 82…83 °C (14 mmHg) Hustota: 1.07 g/cm³ Bod vzplanutí: 80 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00063239 CAS číslo: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Merck Index: 12,05232 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +10.5° to +11.5° (20°C, 589 nm) (c=5, CH3OH) |