Tisk…
Dusičnan ytterbitý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
209147-10G 209147-50G
SIAL209147-10GEA 3320 CZK
SIAL209147-10G SIAL209147-50G
Dusičnan ytterbitý pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan ytterbitý pentahydrát
Vzorec: N₃O₉Yb·5H₂O
MDL Number: MFCD00149883
CAS číslo: 35725-34-9
EINECS: 237-384-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III