Tisk…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
241806-1G 241806-5G
SIAL241806-1GEA 936 CZK
SIAL241806-1G SIAL241806-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16
Bod varu: 72
Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003213
CAS číslo: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232