Tisk…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
221330010 221330050
ACRO221330010EA 1320 CZK
ACRO221330010 ACRO221330050
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16
Bod varu: 72…73 °C (8 mmHg)
Hustota: 1.06 g/cm³
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003213
CAS číslo: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (neat)