Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
31820-100G
31820-6X100G
31820-100GEA
3220
CZK
31820-100G
31820-6X100G
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Chlorid lantanitý heptahydrát
Vzorec:
LaCl₃·7H₂O Bod varu: ? 860 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149756 CAS číslo: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 UN: 3260 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0005 % |
Potassium (K) | Max. 0.001 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |