Tisk…
(1S)-(-)-Borneol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (-)-Borneol, L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
139114-100G 139114-500G
SIAL139114-100GEA 3810 CZK
SIAL139114-100G SIAL139114-500G
(1S)-(-)-Borneol, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-Borneol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,011 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003759
CAS číslo: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01328