Tisk…
(1S)-(-)-Borneol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (-)-Borneol, L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
8.14472.0100EA 2980 CZK
8.14472.0100 8.14472.0250 8.14472.0025
(1S)-(-)-Borneol for synthesis, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-Borneol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25
Bod varu: 203
Hustota: 1.011 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003759
CAS číslo: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01328
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 210 °C (1036 hPa)
Flash Point 66 °C