Tisk…
(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Nebezpečí
Synonyms: (-)-Borneol, L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
0215051325 0215051310 0215051380
ICNA0215051325EA 1370 CZK
ICNA0215051325 ICNA0215051310 ICNA0215051380
(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
(1S)-(-)-Borneol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25
Bod varu: 203
MDL Number: MFCD00003759
CAS číslo: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01328