Tisk…
(1S)-(-)-Borneol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (-)-Borneol, L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
A12684.18 A12684.0B A12684.30
A12684.18EA 1090 CZK
A12684.18 A12684.0B A12684.30
(1S)-(-)-Borneol ≥97%
(1S)-(-)-Borneol
Purity: 97+% CAS No.: 464-45-9 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 65°(149°F) Physical Form: Cryst solid Melting Point: 208-211° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 3587558 Merck Reference: 14,1338 Optical Rotation: -36° (c=5 in ethanol) UN No.: 1312 MDL No.: MFCD00003759
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25
Bod varu: 210 °C
Bod tání: 208…211 °C
Hustota: 1.011 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003759
CAS číslo: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,01328