Tisk…
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
A13766.0B A13766.18 A13766.30
A13766.0BEA 7660 CZK
A13766.0B A13766.18 A13766.30
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát ≥99%
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát
Purity: 99% CAS No.: 12054-85-2 Molecular Formula: (NH4)6Mo7O24.4H2O Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy) Melting Point: ca 190° dec. Merck Reference: 14,533 MDL No.: MFCD00167059
Vzorec: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Hustota: 2,498
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167059
CAS číslo: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 14,533