Tisk…
Dodekamolybdofosforečnan triamonný hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Triammonium 12-molybdophosphate hydrate, Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate, Ammonium phosphomolybdate hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
342165-250G 342165-50G
SIAL342165-250GEA 13750 CZK
SIAL342165-250G SIAL342165-50G
Dodekamolybdofosforečnan triamonný hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodekamolybdofosforečnan triamonný hydrát
Vzorec: H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O
MW: 1894,36 g/mol
MDL Number: MFCD00150423
CAS číslo: 54723-94-3
EINECS: 234-714-0