Tisk…
Dodekamolybdofosforečnan triamonný hydrát
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Triammonium 12-molybdophosphate hydrate, Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate, Ammonium phosphomolybdate hydrate
317100500 317100010 317102500
ACRO317100500EA 2640 CZK
ACRO317100500 ACRO317100010 ACRO317102500
Dodekamolybdofosforečnan triamonný hydrát
Dodekamolybdofosforečnan triamonný hydrát
Vzorec: H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O
MW: 1894.36
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00150423
CAS číslo: 54723-94-3
EINECS: 234-714-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %