Tisk…
Gallium trinitrate hydrate 99.9998% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
212440010 212440050 212440250 212441000
ACRO212440010EA 1560 CZK
ACRO212440010 ACRO212440050 ACRO212440250 ACRO212441000
Gallium trinitrate hydrate 99.9998% (trace metals basis)
Gallium trinitrate hydrate
Vzorec: GaN₃O₉·H₂O
MW: 273.75
Bod tání: 110 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149723
CAS číslo: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.0002 %
Gallium (Ga) 18 to 22 %