Tisk…
Boron trifluoride dihydrate (65% BF₃)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388711000 388715000
ACRO388711000EA 1880 CZK
ACRO388711000 ACRO388715000
Boron trifluoride dihydrate (65% BF₃)
Boron trifluoride dihydrate
Vzorec: BF₃·2H₂O
MW: 103.84
Bod varu: 58…60 °C (1.5 mmHg)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1.642 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149901
CAS číslo: 13319-75-0
EINECS: 231-569-5
UN: 2851
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay 65.0 to 66.0 %
Identification Confirmed