thiosíran hořečnatý hexahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Magnesium hyposulphite hexahydrate
46114.22
46114.36
46114.22EA
996
CZK
46114.22
46114.36
thiosíran hořečnatý hexahydrát ≥99%
thiosíran hořečnatý hexahydrát
Purity: 99%
CAS No.: 13446-30-5
Molecular Formula: MgO3S2.6H2O
Formula Weight: 244.53 (136.44anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.818
Appearance: White
Melting Point: 170° (-3H2O)
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,5694
MDL No.: MFCD00169871
Vzorec:
MgO₃S₂·6H₂O MW: 244.53 Bod tání: 170 °C (-3H₂O) Hustota: 1.818 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00169871 CAS číslo: 13446-30-5 EINECS: 233-340-5 Merck Index: 13,05718 |