Tisk…
Hydrogenfosforečnan hořečnatý trihydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
A14279.0B A14279.30
A14279.0BEA 2080 CZK
A14279.0B A14279.30
Hydrogenfosforečnan hořečnatý trihydrát ≥99%
Hydrogenfosforečnan hořečnatý trihydrát
Purity: 99% CAS No.: 7782-75-4 Molecular Formula: MgHPO4.3H2O Formula Weight: 174.34 (120.28anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5681 MDL No.: MFCD00150390
Vzorec: HMgO₄P·3H₂O
MW: 174,33 g/mol
Hustota: 2,13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150390
CAS číslo: 7782-75-4
EINECS: 231-823-5
Merck Index: 14,5681