Adonitol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, Adonit, Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanol, 1,2,3,4,5-Pentanepentol, Adonite, Pentitol, Adonitrol
M-Clarity™ quality level = MQ200
02240-1G
02240-25G
02240-5G
SIAL02240-1GEA
1030
CZK
SIAL02240-1G
SIAL02240-25G
SIAL02240-5G
Adonitol, Sigma-Aldrich®
Adonitol
Vzorec:
HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH Bod tání: 100…103 °C |
MDL Number:
MFCD00064291 CAS číslo: 488-81-3 EINECS: 207-685-7 Merck Index: 13,00168 |