Tisk…
Adonitol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, Adonit, Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanol, 1,2,3,4,5-Pentanepentol, Adonite, Pentitol, Adonitrol
M-Clarity™ quality level = MQ200
02240-1G 02240-25G 02240-5G
SIAL02240-1GEA 1030 CZK
SIAL02240-1G SIAL02240-25G SIAL02240-5G
Adonitol, Sigma-Aldrich®
Adonitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Bod tání: 100…103 °C
MDL Number: MFCD00064291
CAS číslo: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Merck Index: 13,00168