Tisk…
Adonitol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, Adonit, Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanol, 1,2,3,4,5-Pentanepentol, Adonite, Pentitol, Adonitrol
167030050 167030100 167035000 167031000
ACRO167030050EA 1420 CZK
ACRO167030050 ACRO167030100 ACRO167035000 ACRO167031000
Adonitol 98%
Adonitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Bod tání: 101…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064291
CAS číslo: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Merck Index: 13,00168
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Oxygen (O) 7 to 7.5 %
Conductivity 500 to 700 S/m