Tisk…
Calcium iodide hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
208477-100G 208477-500G
SIAL208477-100GEA 3060 CZK
SIAL208477-100G SIAL208477-500G
Calcium iodide hydrate, Sigma-Aldrich®
Calcium iodide hydrate
Vzorec: CaI₂·H₂O
MW: 311,9 g/mol
Hustota: 2,55 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149622
CAS číslo: 71626-98-7
EINECS: 233-276-8