Tisk…
D-(-)-N-Methylglucamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2004-100G M2004-1KG M2004-500G
SIALM2004-100GEA 1290 CZK
SIALM2004-100G SIALM2004-1KG SIALM2004-500G
D-(-)-N-Methylglucamine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-N-Methylglucamine
Vzorec: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004707
CAS číslo: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154