Síran lithný monohydrát ≥99.0% (dried basis), white powder ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
|
Varování
|
0215253990
0215253980
ICNA0215253990EA
9660
CZK
ICNA0215253990
ICNA0215253980
Síran lithný monohydrát ≥99.0% (dried basis), white powder ACS
Síran lithný monohydrát
Soluble in cold water.
Vzorec:
Li₂SO₄·H₂O MW: 127.96 Bod tání: 120 Hustota: 2.05 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149766 CAS číslo: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | ≥99,0% |
Heavy Metals | ≤0,001% (as Pb) |
Insoluble Matter | ≤0,01% |
Loss on Drying | 13,0 - 15,0% (150 °C) |
Chloride | ≤0,002% |
Nitrate | ≤0,001% |
Iron | <0,001% |
Potassium | ≤0,05% |
Sodium | ≤0,05% |