Tisk…
Disodium metasilicate nonahydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium metasilicate nonahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4392-1KG S4392-250G
SIALS4392-1KGEA 6620 CZK
SIALS4392-1KG SIALS4392-250G
Disodium metasilicate nonahydrate, Sigma-Aldrich®
Disodium metasilicate nonahydrate
Vzorec: Na₂SiO₃·9H₂O
MW: 284,2 g/mol
Bod tání: 40 °C
Hustota: 2,62 g/cm³ (21 °C)
CAS číslo: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III