Tisk…
Disodium metasilicate nonahydrate 44-47,5% (total solids)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Sodium metasilicate nonahydrate
419590250 419595000 419590025
ACRO419590250EA 1320 CZK
ACRO419590250 ACRO419595000 ACRO419590025
Disodium metasilicate nonahydrate 44-47,5% (total solids)
Disodium metasilicate nonahydrate
Vzorec: Na₂SiO₃·9H₂O
MW: 284,2 g/mol
Bod tání: 72 °C
Hustota: 2,62 g/cm³ (21 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149175
CAS číslo: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Granular powder or granules (May have a yellow-pink hue)
Assay 44 to 47.5 % total solids
Ratio 1.02 to 1.06 molar ratio SiO2/Na2O
GC ≥96.0 %