Tisk…
Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Sodium metasilicate pentahydrate
71746-1KG 71746-250G
SIAL71746-1KGEA 1780 CZK
SIAL71746-1KG SIAL71746-250G
Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát, Sigma-Aldrich®
Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát
Vzorec: Na₂SiO₃·5H₂O
Hustota: 1,749 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149176
CAS číslo: 10213-79-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08716