Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Sodium metasilicate pentahydrate
14103.A1
14103.D9
14103.A1EA
1560
CZK
14103.A1
14103.D9
Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát, tech.
Metakřemičitan dvojsodný pentahydrát
CAS No.: 10213-79-3
Molecular Formula: Na2SiO3.5H2O
Formula Weight: 212.14 (122.06anhy)
Physical Form: -18 Mesh Granular
Density: 1.75
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 72°
Merck Reference: 14,8642
UN No.: 3253
MDL No.: MFCD00149176
Vzorec:
Na₂SiO₃·5H₂O Bod tání: 72 °C Hustota: 1,75 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149176 CAS číslo: 10213-79-3 EINECS: 229-912-9 UN: 3253 ADR: 8,III Merck Index: 14,8642 |